Principaux documents
ENAH03856832
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
50 MG
927.30 CHF
100 MG
1 154.80 CHF
250 MG
1 569.50 CHF
500 MG
2 363.80 CHF
1 G
2 978.70 CHF
2.5 G
5 661.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-755307-50MG
927.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
927.30 CHF
100 MG
1 154.80 CHF
250 MG
1 569.50 CHF
500 MG
2 363.80 CHF
1 G
2 978.70 CHF
2.5 G
5 661.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-755307-50MG
927.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8F2O/c1-4(9)2-5-3-6(5,7)8/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
TYIMWMQOIZOOAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755307