Principaux documents
ENAH03856564
Enamine
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Pf
177-179
Iupac Name
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-10-4-2-8(1)9-7-11-5-6-12-9;/h8-10H,1-7H2;1H
Clé InChI
SHIYUIPGORKSRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729633
Melting Point
177-179
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729633