Documents
ENAH03856438
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11FO2/c8-4-5-2-1-3-6(5)7(9)10/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
MGOTVJGSPFSCDC-NTSWFWBYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736801
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736801