ENAH03856405
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-736667-50MG
394.70 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-736667-50MG
394.70 CHF
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)7-2-5-12-9-3-4-11-6-8(7)9;;/h2,5,11H,3-4,6H2,1H3;2*1H
Clé InChI
IJUNVXXYGQWSBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667