Principaux documents
ENAH038563FC
Enamine
7-tert-butyl 1-ethyl 3-bromo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1,7-dicarboxylate
50 MG
459.70 CHF
100 MG
662.50 CHF
250 MG
929.00 CHF
500 MG
1 437.30 CHF
1 G
1 831.20 CHF
2.5 G
3 547.20 CHF
5 G
5 225.50 CHF
10 G
7 726.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-736655-50MG
459.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
459.70 CHF
100 MG
662.50 CHF
250 MG
929.00 CHF
500 MG
1 437.30 CHF
1 G
1 831.20 CHF
2.5 G
3 547.20 CHF
5 G
5 225.50 CHF
10 G
7 726.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-736655-50MG
459.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(tert-butyl) 1-ethyl 3-bromo-5,6-dihydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O4/c1-5-21-11(19)10-9-8-17(13(20)22-14(2,3)4)6-7-18(9)12(15)16-10/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
WOIQIOSEMICXNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655