Principaux documents
ENAH038562CD
Enamine
[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)oxolan-2-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-6-8(5-11-12)9(7-10)3-2-4-13-9/h5-6H,2-4,7,10H2,1H3
Clé InChI
YPJOOPMYFLEHFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697