ENAH03855EE2
Enamine
1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-6-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-272769-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-272769-100MG
363.50 CHF
Pf
231-232
Iupac Name
1-acetyl-5-bromo-6-indolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O3S/c1-6(14)13-3-2-7-4-8(11)10(5-9(7)13)17(12,15)16/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,12,15,16)
Clé InChI
ASRYZMNMTDZOJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272769