Principaux documents
ENA964485260
Enamine
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-722314-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-722314-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c1-13-8(9(10)11)6-4-2-3-5-7(6)12-13;/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1H
Clé InChI
HFBZEKPAZIMBJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314