Principaux documents
ENA964472254
Enamine
2-methyl-1-oxo-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-15-5-4-8-9-6-7(13(17)18)2-3-10(9)14-11(8)12(15)16/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IRKOTZQGJJYXIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704013
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704013