Principaux documents
ENA964468940
Enamine
6-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-395250-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-395250-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2.ClH/c1-5-4-11-6(3-9-5)2-7(10-11)8(12)13;/h2,5,9H,3-4H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
YSTHUIJLYZJPGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250