Principaux documents
ENA964468765
Enamine
ethyl 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
100 MG
151.60 CHF
250 MG
197.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-651381-100MG
151.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
151.60 CHF
250 MG
197.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-651381-100MG
151.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-2-16-12(15)9-7-8-5-3-4-6-10(8)13-11(9)14/h3-6,9H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
XQLHDHBDHOYWEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651381
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651381