Principaux documents
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
50 MG
492.20 CHF
100 MG
713.20 CHF
250 MG
999.20 CHF
500 MG
1 547.80 CHF
1 G
1 972.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-701485-50MG
492.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
492.20 CHF
100 MG
713.20 CHF
250 MG
999.20 CHF
500 MG
1 547.80 CHF
1 G
1 972.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-701485-50MG
492.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
Clé InChI
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485