Principaux documents
ENA947412169
Enamine
[2-(trifluoromethyl)-1,3-oxazol-4-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-(trifluoromethyl)oxazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-10-3(1-9)2-11-4/h2H,1,9H2
Clé InChI
NCDGBPNIPDNTIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
82
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382184
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382184