Principaux documents
ENA947410340
Enamine
4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-amine
50 MG
375.20 CHF
100 MG
535.10 CHF
250 MG
745.70 CHF
500 MG
1 147.40 CHF
1 G
1 459.40 CHF
2.5 G
2 817.90 CHF
5 G
4 147.80 CHF
10 G
6 127.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-380943-50MG
375.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
375.20 CHF
100 MG
535.10 CHF
250 MG
745.70 CHF
500 MG
1 147.40 CHF
1 G
1 459.40 CHF
2.5 G
2 817.90 CHF
5 G
4 147.80 CHF
10 G
6 127.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-380943-50MG
375.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
123-124
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-4-5-2-3-8-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
SVRGSMUIVBCMHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380943
Melting Point
123-124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380943