Principaux documents
ENA947408820
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
317-320
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-9-4-3-6-1-2-7(10(13)14)5-8(6)11-9/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
VMHBVINKMWNOED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395857
Melting Point
317-320
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395857