Principaux documents
ENA947407838
Enamine
cyclopentyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(3-methyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-9-5-4-8-14-12(9)11(13)10-6-2-3-7-10/h4-5,8,10-11H,2-3,6-7,13H2,1H3
Clé InChI
CKCNFNRCNSGNSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814