Documents
ENA947400527
Enamine
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-6-7-4-9-10(5-7)8-2-1-3-8/h4-6,8H,1-3H2
Clé InChI
XBSKTLJNGYGCGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637440
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637440