Documents
ENA947394918
Enamine
3-(oxan-4-yl)cyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylcyclohexanone
Inchi Code
1S/C11H18O2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
RQCLESJBYSYREY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365636
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365636