Principaux documents
ENA947391635
Enamine
sodium 2-{2-[(2-methoxyethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-374006-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223.10 CHF
250 MG
299.80 CHF
500 MG
528.60 CHF
1 G
679.40 CHF
2.5 G
1 291.70 CHF
5 G
1 888.40 CHF
10 G
2 778.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-374006-100MG
223.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
183-185
Iupac Name
sodium 2-(2-((2-methoxyethyl)amino)thiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S.Na/c1-13-3-2-9-8-10-6(5-14-8)4-7(11)12;/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
GRLXNKCPUBURCD-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374006
Melting Point
183-185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374006