ENA947389292
Enamine
3-[(hydroxyimino)methyl]thiophene-2-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-412776-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-412776-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
3-[(E)-(hydroxyimino)methyl]-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S2/c6-12(9,10)5-4(3-7-8)1-2-11-5/h1-2H,3H2,(H2,6,9,10)
Clé InChI
QQYJVRMKZVYKCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412776