Principaux documents
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
100 MG
266.90 CHF
250 MG
303.30 CHF
500 MG
370.90 CHF
1 G
422.90 CHF
2.5 G
530.80 CHF
5 G
754.40 CHF
10 G
1 124.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-30896-100MG
266.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
266.90 CHF
250 MG
303.30 CHF
500 MG
370.90 CHF
1 G
422.90 CHF
2.5 G
530.80 CHF
5 G
754.40 CHF
10 G
1 124.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-30896-100MG
266.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896