Principaux documents
ENA947385481
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)acetamide
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-04639-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04639-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-4-6(2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
HPHVAPYQLXDAKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04639
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04639