Principaux documents
ENA946841376
Enamine
{6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-8-2-5-9(7-11-8)3-1-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
LXHXOGBPERTNPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384675
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384675