Documents
ENA769517559
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-9(2-1-5-10-8)3-6-12-7-4-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
GRQWYGAXLZOYEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373852
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373852