Principaux documents
ENA769517441
Enamine
(5,5-dimethyloxan-2-yl)methanamine hydrochloride
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-373586-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-373586-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-7(5-9)10-6-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XZXGMXSIUICTPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586