Principaux documents
ENA769508603
Enamine
3-amino-2-[(furan-3-yl)methyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(3-furylmethyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c9-4-8(5-10)3-7-1-2-11-6-7/h1-2,6,8,10H,3-5,9H2
Clé InChI
HDRLIKIYQVFLOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373369
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373369