Principaux documents
ENA769508114
Enamine
1-bromo-3-(2-methylpropane-2-sulfonyl)propane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(tert-butylsulfonyl)propane
Inchi Code
1S/C7H15BrO2S/c1-7(2,3)11(9,10)6-4-5-8/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WSGZEZOFXLQKKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844