Principaux documents
ENA769506000
Enamine
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-365176-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-365176-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
97-100
Iupac Name
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O/c1-8-6-9(12)7-13-11(8)14-5-3-2-4-10(14)15/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
TUMAJOMMODJOGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365176
Melting Point
97-100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365176