Principaux documents
ENA769505484
Enamine
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-365648-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-365648-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl2FNO/c1-15-8-4-6-5(2-7(8)13)3-9(11)14-10(6)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
IEQQEFVARMURER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648