Principaux documents
ENA638598870
Enamine
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
50 MG
708.00 CHF
100 MG
913.40 CHF
250 MG
1 281.30 CHF
500 MG
1 993.70 CHF
1 G
2 544.90 CHF
2.5 G
4 944.70 CHF
5 G
7 293.80 CHF
10 G
10 790.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-344916-50MG
708.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
708.00 CHF
100 MG
913.40 CHF
250 MG
1 281.30 CHF
500 MG
1 993.70 CHF
1 G
2 544.90 CHF
2.5 G
4 944.70 CHF
5 G
7 293.80 CHF
10 G
10 790.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344916-50MG
708.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
129-132
Iupac Name
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)11-6-4-5-7(8(11)12)9(13)14/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
ODRSRNLRTYDDRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344916
Melting Point
129-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344916