Documents
ENA638598517
Enamine
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(2,9-4)5(7)8-3;/h1-4H3,(H2,7,8);1H
Clé InChI
GPKQYJVPCZPAAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635