Principaux documents
ENA638598426
Enamine
4-methyl-3-{[(1-methylpiperidin-4-yl)methyl]amino}benzoic acid hydrochloride
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-344177-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.81
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344177-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
239-240
Iupac Name
4-methyl-3-(((1-methylpiperidin-4-yl)methyl)amino)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O2.ClH/c1-11-3-4-13(15(18)19)9-14(11)16-10-12-5-7-17(2)8-6-12;/h3-4,9,12,16H,5-8,10H2,1-2H3,(H,18,19);1H
Clé InChI
OHPHIPUAHDXJIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344177
Melting Point
239-240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344177