ENA638587636
Enamine
2-[(piperazin-1-yl)methyl]-1lambda6-thiolane-1,1-dione dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-318190-100MG
418.10 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-318190-100MG
418.10 CHF
Iupac Name
2-(piperazin-1-ylmethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S.2ClH/c12-14(13)7-1-2-9(14)8-11-5-3-10-4-6-11;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
Clé InChI
CPZWFYUOKPSNBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318190