Documents
ENA638586490
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)14(10,12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
NRAOBJOUJXNRHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055