Principaux documents
ENA580354270
Enamine
6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13ClN2.ClH/c13-7-4-5-11-9(6-7)8-2-1-3-10(14)12(8)15-11;/h4-6,10,15H,1-3,14H2;1H
Clé InChI
ACBAPGSNTWTVGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321570