Principaux documents
ENA580351371
Enamine
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.7
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)16(11,13)14/h2-6H,1H3
Clé InChI
BOYGXUWPYKJSSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583