Documents
ENA580349738
Enamine
2-chlorobicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-triene-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chlorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-8-3-1-2-5-6(8)4-7(5)9(11)12/h1-3,7H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
HICLKCKBGFUQCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314071
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314071