Documents
ENA580348692
Enamine
4-hydroxy-2-phenylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(13(15)16)12(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16)
Clé InChI
IPXDGHZTUBSPSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603