ENA580348377
Enamine
tert-butyl N-[1-(methylamino)propan-2-yl]carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-215274-100MG
351.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-215274-100MG
351.40 CHF
Iupac Name
tert-butyl (1-(methylamino)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-7(6-10-5)11-8(12)13-9(2,3)4/h7,10H,6H2,1-5H3,(H,11,12)
Clé InChI
LKEWKAVKGVXBTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215274