Principaux documents
ENA517162438
Enamine
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
50 MG
433.70 CHF
100 MG
622.20 CHF
250 MG
869.20 CHF
500 MG
1 341.10 CHF
1 G
1 707.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-310871-50MG
433.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433.70 CHF
100 MG
622.20 CHF
250 MG
869.20 CHF
500 MG
1 341.10 CHF
1 G
1 707.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-310871-50MG
433.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-4-5-10(3,6-8)7-11-9;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Clé InChI
WLSBVPNKQWDEGT-KXNXZCPBSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871