Principaux documents
ENA517161592
Enamine
methyl 2-amino-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-13-8(12)6-7(9)10-5-4-14-3-2-11(5)6/h2-4,9H2,1H3
Clé InChI
UADNYPICVZKLNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008