Principaux documents
ENA517161227
Enamine
8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-301596-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185.40 CHF
250 MG
245.20 CHF
500 MG
429.80 CHF
1 G
557.20 CHF
2.5 G
1 047.30 CHF
5 G
1 529.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-301596-100MG
185.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-6-3-4-7(9(12)13-8)10(6)5-1-2-5/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
LWQAQDPQCLVMFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596