Documents
ENA514238320
Enamine
2-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(13)5(7)4-12/h1-4,13H
Clé InChI
UVRULUZOERPFTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303375
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303375