ENA514237282
Enamine
methyl 2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Réf. du fournisseur: EN300-302288-100MG
185.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-302288-100MG
185.40 CHF
Iupac Name
methyl (Z)-2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-5-3-4-6-9(8)7-10(11)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b9-7-
Clé InChI
WPQWBDMYEIECGY-CLFYSBASSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302288