Principaux documents
ENA514237280
Enamine
ethyl 3-bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylate
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-302284-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-302284-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(9)3-4-6(10)11-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
HIJWTRLTQRTXJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284