ENA514236999
Enamine
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-301127-50MG
341.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-301127-50MG
341.40 CHF
Iupac Name
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
NIANDLDHENMRGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127