Documents
ENA514236779
Enamine
2-methyl-2-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-14(2,10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h7-9,15H,3-6,10H2,1-2H3
Clé InChI
IMKMZBLHCXSUHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300293
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300293