Principaux documents
ENA514234021
Enamine
tert-butyl (2S)-1-(chlorosulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
10 G
2 854.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-267780-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232.20 CHF
250 MG
312.80 CHF
500 MG
548.10 CHF
1 G
698.90 CHF
2.5 G
1 324.20 CHF
5 G
1 939.10 CHF
10 G
2 854.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.75
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-267780-100MG
232.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (chlorosulfonyl)-L-prolinate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4S/c1-9(2,3)15-8(12)7-5-4-6-11(7)16(10,13)14/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
MSXBIUKPGHGNLQ-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780