Principaux documents
ENA508627338
Enamine
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-300198-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-300198-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[3-(diethylamino)propyl]amino}-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H22N4O3/c1-3-17(4-2)9-5-8-16-12-7-6-11(14(15)19)10-13(12)18(20)21/h6-7,10,16H,3-5,8-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
Clé InChI
VQGURKBCDLMKIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300198