Principaux documents
ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
100 MG
468.80 CHF
250 MG
648.20 CHF
500 MG
995.30 CHF
1 G
1 264.40 CHF
2.5 G
2 434.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-267576-100MG
468.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468.80 CHF
250 MG
648.20 CHF
500 MG
995.30 CHF
1 G
1 264.40 CHF
2.5 G
2 434.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-267576-100MG
468.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
Clé InChI
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576